Få mere at vide
Fluoren, TRC
Artikelnummer. 30405067
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30405067 1 g
1 options
Artikelnummer. 30405067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4620001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorene
CAS 86-73-7
Molekylær formel C13 H10
Mængde 1 g
Synonym Fluorene, 9H-Fluorene, Fluorene (8CI), 2,2'-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane, Methane, diphenylene-, NSC 6787, o-Biphenylenemethane
InChI formel InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
SMIL C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn 9H-fluoren
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0783