Få mere at vide
Fluoren-d10, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12999244 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Amber forskåren glasampule
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12999244 1 mL Amber forskåren glasampule 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12999244 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Fluoren-d1081103-79-91000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorene-d10
Emballage Amber forskåren glasampule
Mængde 1 mL
CAS 81103-79-9, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C13H10
Synonym fluorene-d10, 2 h?? fluorene, fluorene d10, fluorene-d10, analytical standard, fluorene d10 10 microg/ml in cyclohexane, fluorene-d10, 98 atom % d cp
InChI nøgle NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
SMIL C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-decadeuteriofluoren
Molekylvægt (g/mol) 176.284
PubChem CID 6913203
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorene-d10
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug