Få mere at vide
Fluorene-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorene D10 |
| CAS | 81103-79-9 |
| Molekylær formel | C13 D10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9 H-Fluorene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-d10, Fluorene-d10, Perdeuterofluorene |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8 H,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3C2([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-decadeuteriofluorene |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.2801 |
| Formel vægt | 176.141 g/mol |
| Vis mere |