Få mere at vide
Fluoren, 98+%
Artikelnummer. 10513901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10513901 100 g Plastflaske 100g
10573321 25 g Plastflaske 25g
10437750 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-73-7
Molekylær formel C13H10
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00001111
InChI nøgle NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC navn 9H-fluoren
SMIL C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorene
Navn note 98%
Smeltepunkt 112.0°C to 116.0°C
Farve Brun til hvid
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 298.0°C
Flammepunkt 151°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 05, 625
Merck Index 15, 4187
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.