Få mere at vide
Fluoren, 98+%
Artikelnummer. 11391517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391517 25 g 25g
11301527 100 g 100g
11311527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02124.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166,22 g/mol
Fluoren anvendes til fremstilling af farvestoffer såsom 2,7-diiodfluoren, 2-aminofluoren og 3,6-bis-(dimethylamino)fluor samt harpikser. Det fungerer som en forløber for andre fluorenforbindelser og til fremstilling af fluorenon. Det bruges i undersøgelsen af udvindingen af specifikke halvledende enkeltvæggede kulstofnanorør. Dens polymer, polyfluoren, finder anvendelse i elektrisk ledende og elektroluminescerende såvel som i solceller. Ud over dette bruges den som luminophor uorganiske lysdioder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluoren anvendes til fremstilling af farvestoffer såsom 2,7-diiodfluoren, 2-aminofluoren og 3,6-bis-(dimethylamino)fluor samt harpikser. Det fungerer som en forløber for andre fluorenforbindelser og til fremstilling af fluorenon. Det bruges i undersøgelsen af udvindingen af specifikke halvledende enkeltvæggede kulstofnanorør. Dens polymer, polyfluoren, finder anvendelse i elektrisk ledende og elektroluminescerende såvel som i solceller. Ud over dette bruges den som luminophor uorganiske lysdioder
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol, æter, benzen og iseddike. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-73-7
Molekylær formel C13H10
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00001111
InChI nøgle NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC navn 9H-fluoren
SMIL C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorene
Smeltepunkt 113 °C til 117 °C
Tæthed 1.202
Kogepunkt 295 °C
Flammepunkt 151 °C (303 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1363491
Merck Index 14,4155
Opløselighedsinformation Opløselig i varm alkohol, ether, benzen og iseddike. Uopløselig i vand.
Formel vægt 166.22
Procent renhed ≥98%