Få mere at vide
Fluoren, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Fluoren anvendes til fremstilling af farvestoffer såsom 2,7-diiodfluoren, 2-aminofluoren og 3,6-bis-(dimethylamino)fluor samt harpikser. Det fungerer som en forløber for andre fluorenforbindelser og til fremstilling af fluorenon. Det bruges i undersøgelsen af udvindingen af specifikke halvledende enkeltvæggede kulstofnanorør. Dens polymer, polyfluoren, finder anvendelse i elektrisk ledende og elektroluminescerende såvel som i solceller. Ud over dette bruges den som luminophor uorganiske lysdioder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fluoren anvendes til fremstilling af farvestoffer såsom 2,7-diiodfluoren, 2-aminofluoren og 3,6-bis-(dimethylamino)fluor samt harpikser. Det fungerer som en forløber for andre fluorenforbindelser og til fremstilling af fluorenon. Det bruges i undersøgelsen af udvindingen af specifikke halvledende enkeltvæggede kulstofnanorør. Dens polymer, polyfluoren, finder anvendelse i elektrisk ledende og elektroluminescerende såvel som i solceller. Ud over dette bruges den som luminophor uorganiske lysdioder
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol, æter, benzen og iseddike. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorene |
| Smeltepunkt | 113°C to 117°C |
| Tæthed | 1.202 |
| Kogepunkt | 295°C |
| Flammepunkt | 151°C (303°F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1363491 |
| Merck Index | 14,4155 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. |
| Vis mere |