Få mere at vide
Fluoren-9-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11430837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430837 100 g 100g
11410837 5 g 5g
11420837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23224.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210,232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1989-33-9
Molekylær formel C14H10O2
Molekylvægt (g/mol) 210.232
MDL nummer MFCD00001136
InChI nøgle DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
IUPAC navn 9H-fluoren-9-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorene-9-carboxylic acid
Smeltepunkt 226 °C til 232 °C
Flammepunkt 230 °C (446 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1911728
Formel vægt 210.23
Procent renhed 97%