Få mere at vide
Fluoren-9-eddikesyre, 99+%
Artikelnummer. 11473048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473048 1 g 1g
11483048 5 g 5g
11493048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18772.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Det blev brugt til fremstilling af pyrokinin klasse af insekt neuropeptider. Det blev også brugt til fremstilling af N-(9-fluorenacetyl)-L-leucin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det blev brugt til fremstilling af pyrokinin klasse af insekt neuropeptider. Det blev også brugt til fremstilling af N-(9-fluorenacetyl)-L-leucin.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6284-80-6
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.259
MDL nummer MFCD00013262
InChI nøgle WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
PubChem CID 94852
IUPAC navn 2-(9H-fluoren-9-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorene-9-acetic acid
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 224.26
Procent renhed ≥99.5%
compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorene-9-acetic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9H-Fluorene-9-aceticacid