Få mere at vide
Fluoren-2-carboxaldehyd, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorene-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 82°C to 86°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2255852 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 194.23 |
| Procent renhed | 99% |