Få mere at vide
Fluoren-2-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15428417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428417 5 g 5g
15418417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51947.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 922706-40-9 | C19H21BO2 | 292,185 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 922706-40-9
Molekylær formel C19H21BO2
Molekylvægt (g/mol) 292.185
MDL nummer MFCD16294548
InChI nøgle WVJQQLZHOADEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, amtb249, 4,4,5,5-tetramethyl-2-9h-fluorene-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 56925000
IUPAC navn 2-(9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 292.18
Procent renhed 95%