Få mere at vide
Fluoren-2-boronsyre pinacolester, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorene-2-boronic acid pinacol ester |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 292.18 |
| Procent renhed | 95% |