missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluorene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluorene-13C6 |
| CAS | 1189497-69-5 |
| Molekylær formel | 13C6 C7 H10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Fluorene 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1+1,3+1,5+1,7+1,10+1,12+1 |
| SMIL | C1[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9H-fluorene |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.17 |
| Formel vægt | 172.0984 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?