missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluorene-1-carbamic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30398162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398162 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30398162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59158810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluorene-1-carbamic Acid Ethyl Ester
CAS 28314-06-9
Molekylær formel C16 H15 N O2
Mængde 10 mg
Synonym Ethyl 9H-Fluoren-1-ylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C16H15NO2/c1-2-19-16(18)17-15-9-5-8-13-12-7-4-3-6-11(12)10-14(13)15/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,17,18)
SMIL CCOC(=O)Nc1cccc2c1Cc3ccccc23
IUPAC navn ethyl N-(9H-fluoren-1-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 253.2958
Formel vægt 253.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.