missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluoren-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoren-3-ol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8,14H,7H2 |
| Formel vægt | 182.0732 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?