Få mere at vide
Fluoren-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoren-3-ol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8,14H,7H2 |
| Formel vægt | 182.0732 |
| Procent renhed | >95% |