Få mere at vide
Fluoranthen, TRC
Artikelnummer. 30134640
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134640 25 g
30012167 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF46199025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206-44-0
Molekylær formel C16 H10
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Synonym Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
IUPAC navn fluoranthen.
SMIL c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoranthene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Formel vægt 202.0783