Få mere at vide
Fluoranthen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322439
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322439 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 30322439 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC20795000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoranthene
CAS 206-44-0
Analyt- eller komponentnavne Fluoranthene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H10
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Løsningstype Fedt
SMIL c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
IUPAC navn fluoranthen.
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 202,0783 g/mol