Få mere at vide
Fluoranthen, 98%
Artikelnummer. 10646112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646112 500 g Glasflaske 500g
10182380 25 g Glasflaske 25g
10102390 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646112 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119175000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206-44-0
Molekylær formel C16H10
Molekylvægt (g/mol) 202.26
MDL nummer MFCD00001184
InChI nøgle GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
PubChem CID 9154
ChEBI CHEBI:33083
IUPAC navn fluoranthen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Fluoranthene
Navn note 98%
Smeltepunkt 109.0°C to 111.0°C
Farve Beige-grå til grøn-gul eller gul
Kogepunkt 384.0°C
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 05, I, 344
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Formel vægt 202.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoranthene
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: fluoranthene
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.