Få mere at vide
Fluoranthen, 98%
Artikelnummer. 10182380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10182380 25 g Glasflaske 25g
10102390 100 g Glasflaske 100g
10646112 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10182380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01 DKK
    315.65 DKK / 25g
    Spare 34.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206-44-0
Molekylær formel C16H10
Molekylvægt (g/mol) 202.26
MDL nummer MFCD00001184
InChI nøgle GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
PubChem CID 9154
ChEBI CHEBI:33083
IUPAC navn fluoranthen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoranthene
Navn note 98%
Smeltepunkt 109.0°C to 111.0°C
Farve Beige-grå til grøn-gul eller gul
Kogepunkt 384.0°C
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 05, I, 344
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Formel vægt 202.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoranthene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /