Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoranthene |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 109,0 °C til 111,0 °C |
| Farve | Beige-grå til grøn-gul eller gul |
| Kogepunkt | 384,0 °C |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fluoranthene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /