Få mere at vide
Fluopyram-benzamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323621
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30323621 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30323621 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13743100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluopyram-benzamide
CAS 360-64-5
Analyt- eller komponentnavne Fluopyram-benzamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H6 F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym o-Toluamide, α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzamid
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 189.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 189,0401 g/mol