Få mere at vide
Fluopyram 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327324
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327324 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327324 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13743000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluopyram
CAS 658066-35-4
Analyt- eller komponentnavne Fluopyram
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H11 Cl F6 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26)
SMIL FC(F)(F)c1cnc(CCNC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c(Cl)c1
IUPAC navn N-[2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 396.71
Mængde 1 ml
Formel vægt 396.0464 g/mol