Få mere at vide
Fluopimomide, TRC
Artikelnummer. 30400728
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30400728 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30400728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF13098025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluopimomide
CAS 1309859-39-9
Molekylær formel C15 H8 Cl F7 N2 O2
Mængde 25 mg
Synonym N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methoxybenzamide, 2-[(2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methoxy)benzamidomethyl]-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, Fluopimomide, Fumijunxianan, Fumijunxian'an, LH 2010A, LH 2010A (pesticide)
InChI formel InChI=1S/C15H8ClF7N2O2/c1-27-13-11(19)9(17)8(10(18)12(13)20)14(26)25-4-7-6(16)2-5(3-24-7)15(21,22)23/h2-3H,4H2,1H3,(H,25,26)
SMIL COc1c(F)c(F)c(C(=O)NCc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)c(F)c1F
IUPAC navn N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl]-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 416.678
Formel vægt 416.0163