Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC Column
Artikelnummer. 10689395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10689395 150 mm 4.6 mm Hver
10008044 50 mm 2.1 mm Hver
10409154 100 mm 2.1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689395 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 82505154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency. Perfluorinated phases provide unique selectivity
  • Direkte tilslutning, fingertæt design for bekvemmelighed og maksimal effektivitet
  • Patenteret design kræver ingen holder, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning
  • Funktioner af Fluophase RP (perfluorhexyl) fast fase
  • Perfluorerede faser giver unik selektivitet
  • Ekstra retention og selektivitet for halogenerede forbindelser
  • Fremragende til taxananalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 100Å
Stationær fase Perfluorhexyl
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Fluofase, taxananalyse
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase