Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP HPLC-kolonne
Artikelnummer. 10261045 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10261045 250 mm Hver
10037304 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10261045 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 82705254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfluorerede faser giver unik selektivitet
  • Ekstra retention og selektivitet for halogenerede forbindelser
  • Fremragende til taxananalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 100Å
USP type L43
Stationær fase Fluoreret PFP
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Fluofase, taxananalyse
Endcapped Ja
Fase PFP