Få mere at vide
Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy |
| CAS | 1174758-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H7 F3 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Urea, N-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, CGA 236431 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)5-3-4(13-7(12)15)1-2-6(5)14/h1-3,14H,(H3,12,13,15) |
| SMIL | NC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F |
| Vis mere |