Få mere at vide
Fluometuron-4-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluometuron-4-hydroxy |
| CAS | 696617-92-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluometuron-4-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H11 F3 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Urea, N'-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethyl-, N'-[4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethylurea, CGA 13211 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3N2O2/c1-15(2)9(17)14-6-3-4-8(16)7(5-6)10(11,12)13/h3-5,16H,1-2H3,(H,14,17) |
| SMIL | CN(C)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F |
| Vis mere |