Få mere at vide
Fluocortolone, TRC
Artikelnummer. 30389713
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30389713 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30389713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF50050010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluocortolone
CAS 152-97-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H29 F O4
Mængde 10 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), 16α-Methyl-6α-fluoro-Δ1,4-pregnadien-11β,21-diol-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,21-diol-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-methyl-Δ1,4-pregnadiene-11β,21-diol-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-methyl-Δ1-corticosterone, Flucortolone, Fluocortolon, Fluocortolone, SH 742, Ultralan oral
InChI formel InChI=1S/C22H29FO4/c1-11-6-14-13-8-16(23)15-7-12(25)4-5-21(15,2)20(13)17(26)9-22(14,3)19(11)18(27)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,19-20,24,26H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19-,20-,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-6-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 376.46
Formel vægt 376.205
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.