Få mere at vide
Fluocinonide 22 Methyl Homologue, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluocinonide 22 Methyl Homologue |
| CAS | 51333-59-6 |
| Molekylær formel | C25H30F2O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30F2O7/c1-12(28)32-11-20(31)25-21(33-13(2)34-25)9-15-16-8-18(26)17-7-14(29)5-6-22(17,3)24(16,27)19(30)10-23(15,25)4/h5-7,13,15-16,18-19,21,30H,8-11H2,1-4H3/t13?,15-,16-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.5 |
| Formel vægt | 480.196 |