missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluocinolone Acetonide, Mikromol™
Beskrivelse
Fluocinolone Acetonide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluocinolone Acetonide |
| CAS | 67-73-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluocinolone Acetonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H30 F2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Fluocinolone acetonide, 6α,9-Difluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.49 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?