missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluocinolone Acetonide-21-aldehyde, TRC

Artikelnummer. 30010874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010874 500 mg
30009215 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF455810500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13242-30-3
Molekylær formel C24 H28 F2 O6
Molekylvægt (g/mol) 450.47
Synonym Pregna-1,4-dien-21-al, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxo-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-dien-21-al, 6α,9-difluoro-11β,16α,17-trihydroxy-3,20-dioxo-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 6α,9α-Difluoro-11β,16α,17α-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione-21-al-16,17-acetonide, Fluocinolone acetonide-21-aldehyde, 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al
SMIL CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluocinolone acetonide-21-aldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,11,13-14,16-17,19,29H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formel vægt 450.1854
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.