Få mere at vide
Fluocinolone Acetonide-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluocinolone Acetonide-13C3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3 |