Få mere at vide
Abcam Fluo-5 AM, fluorescerende mærkningsreagens (Fluo-4-analog)
Artikelnummer. 32119138 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 50μ g
Artikelnummer. Mængde
32119138 10 x 50μ g
1 options
Artikelnummer. 32119138 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24108310x50ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MW 740,6 Da, renhed >98%. Fluo-5 AM er en analog til Fluo-4 med reduceret calciumbindingsaffinitet (Kd = 2,3 μM). Egnet til at påvise intracellulære calciumniveauer i området 1 μM til 1 mM. Celler kan tillades Fluo-5 AM ved at tilsætte den opløste indikator direkte til celler i cul...
MW 740,6 Da, renhed >98%. Fluo-5 AM er en analog til Fluo-4 med nedsat calciumbindingsaffinitet (Kd = 2,3 μM). Egnet til at påvise intracellulære calciumniveauer i området 1 μM til 1 mM. Celler kan tillades Fluo-5 AM ved at tilsætte den opløste indikator direkte til cellerne i kulturskåle.
Fluo-5 AM har excitations- og emissionsbølgelængder ved henholdsvis 494 og 516 nm. Kompatibel med excitation med argon-ion-lasere ved 488 nm. Fluorescens ophører 100 >gange ved binding af calcium.
.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 10 x 50μ g