Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-4, Pentakaliumsalt, celleimpermeant
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Beskrivelse
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . Fluo-3 er blevet brugt til at afbilde den rumlige dynamik af Ca2 + -signalering, i flowcytometrieksperimenter, der involverer fotoaktivering af chelatorer i bur, sekundære budbringere og neurotransmittere og til cellebaseret farmakologisk screening. Fluo-4 er en analog af fluo-3 med de to chlorsubstituenter erstattet af fluor, hvilket resulterer i øget fluorescensexcitation ved 488 nm og som følge heraf højere fluorescenssignalniveauer. Celler kan være fysisk belastet med de cellegennemtrængelige saltformer af disse indikatorer ved hjælp af patchpipette, mikroinjektion eller vores Influx™ pinocytotisk celle-loading reagens . Disse indikatorer er nyttige til fluorescens- og konfokalmikroskopi, flowcytometri og mikropladescreening.
Specifikationer for calciumindikator (celle-uigennemtrængelige salte):
Etiket (Ex/Em af Ca 2+ –bundet form): Fluo-4 (494/516 nm)
Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
Kd for Ca 2+ i buffer:∼ 335 nM
Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca 2+ med lille skift i
bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
Specifikationer for calciumindikator (celle-uigennemtrængelige salte):
bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager |
| Produkttype | Calcium indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Mængde | 500μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |