Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-4 NW Calcium Assay Kit
Artikelnummer. 10266762
Skift visning
Mængde:
10 mikroplader
100 mikroplade(r)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266762 10 mikroplader Hver
10135132 100 mikroplade(r) 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266762 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. F36206
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fluo-4 NW Calcium Assay Kit
Fluo-4 NW (No-Wash) calcium assay kits tilbyder en proprietær calciumassayformulering, der hverken kræver vasketrin eller en slukningsvæske. Fluo-4 NW assay opnår større stigninger i fluorescensintensitet end standard fluo-3 og fluo-4 assays med vasketrin. Eliminering af wash-trinnet resulterer i lavere variation og højere Z'-værdier end standard fluo-4 assay, samtidig med at det giver en lettere og hurtigere assay.
Fluo-4NW-indikatoren er ikke-fluorescerende og stabil i pH 7 – 7,5 buffer i flere timer, så spontan omdannelse til den Ca2+-følsomme form er ikke en væsentlig kilde til baggrundsfluorescens. Bidrag til baseline-fluorescens fra vækstmediet (f.eks. esteraseaktivitet, proteiner, der interagerer med relevante receptorer, eller phenolrød) elimineres ved at fjerne mediet, før indikatorfarven tilsættes brøndene.
En anden kilde til potentiel fluorescens uden for cellerne er ekstrudering af indikatoren ud af cellen via organiske aniontransportører. Probenecid bruges ofte til at hæmme denne transport og reducere baseline-signalet. Vi har syntetiseret et proprietært vandopløseligt probenecid, som leveres med Fluo-4 NW Calcium Assay Kits. Denne form for probenecid har den fordel, at det er let at opløse i buffer og sikrere at bruge end den frie syre, som kræver ætsende 1 M NaOH for at opløses. Fluo-4 NW Calcium Assay Kits er designet til mikroplader og HTS, og assayen kan udføres på både adherente og ikke-adhærente celler.
Fluo-4 AM er en fluorescerende Ca+2-indikator , der er bredt anvendt til cellemåling af agonist-stimuleret og antagonisthæmmet calciumsignalering i højkapacitetsscreening (HTS). Dens synlige bølgelængde-excitation (kompatibel med argon-ion-laserkilder), høje følsomhed og store fluorescensstigning ved binding af Ca2+ har gjort den til den foretrukne indikator til karakterisering af G-protein –koblet receptor (GPCR) farmakologi og funktion. Disse egenskaber har gjort fluo-4 AM attraktiv ikke kun til mikropladescreening, men også til mikroskopi og flowcytometri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Calciumindikator
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype Plet
Farvetype Fluo-4NW
Excitationsbølgelængdeområde 480 to 495 nm
Mængde 10 mikroplader
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Emissionsbølgelængdeområde 510 to 525 nm
Excitationsbølgelængde 494 nm
Emissionsbølgelængde 516 nm