Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Calcium assay kit
Artikelnummer. 10297783
Mængde:
10 x 10 mL
1 x 100 mL
1 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10297783
Brand: Molecular Probes™ F10471
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluo-4 Direct™ Calcium assay kit
De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit blev formuleret til at give en homogen fluorescerende calciumanalyse, der:
1. Indlæses nemt i celler
2. Opnår et stort analysevindue og
3. Undertrykker baggrundsfluorescens genereret fra calciumindikatoren i komplette medier med lille eller ingen indvirkning på den specifikke cellulære fluorescens.
Denne avancerede formulering gør det muligt at køre analysen i et simpelt additionsformat i nærværelse af serumholdige medier. Fluo-4 Direct™ er den tredje tilføjelse til Fluo-4-familien af calciumdetektionsreagenser. Fluo-4 AM og Fluo-4 NW kræver begge fjernelse af medier før analysedetektion, men Fluo-4 NW tilføjer bekvemmelighed ved at inkludere PowerLoad™ reagens for at lette celleladning. De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit ligner Fluo-4 NW, da det er formuleret med PowerLoad™ for nem celleladning, men unik ved, at den kan bruges i nærværelse af komplette dyrkningsmedier og effektivt undertrykker baggrundsfluorescens uden at ofre den specifikke cellulære fluorescens, der genereres i assayet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring
  • 10x 10 ml Fluo-4 Direct™ Calcium assay reagens (komponent A)
  • 2x 77 mg probenecid (komponent B)
  • 200 ml Fluo-4 Direct™ Calciumanalysebuffer (komponent C)
  • Opbevar kl≤ -20 °C. Tør og beskyt mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Calcium assay
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager
Produkttype Cellebaseret calciumflux
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Emission Synlig
Form Pulver
Modifikation Kemi
Produktlinje Molecular Probes
Mængde 10 x 10 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Nucleus, Organeller, Cytoplasma