Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-4 Calcium Imaging Kit
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Fluo-4 Calcium Imaging Kit er designet til specifik påvisning af calciumflux ved billeddannelsesapplikationer. Ved binding af calcium kan en stor stigning (>100 gange) i fluorescensemission påvises. For at minimere tiden til eksperimentelle resultater indeholder dette kit alle de reagenser, der er nødvendige til påvisning af calciumflux fra levende celler.
Funktionerne i Fluo-4 Calcium Imaging Kit inkluderer:
Emission fra det calciumbundne Fluo-4 farvestof (ex/em 494/506 nm) kan detekteres med standard FITC-filtre
Ved binding af calcium stiger fluorescensintensiteten >100 gange
Kd for Ca 2+ i buffer:∼ 335 nM
Indeholder alle nødvendige reagenser, hvilket reducerer tiden til eksperimentelle resultater
Udviser fluorescensstigning ved binding af calcium med lille forskydning
i bølgelængde. Alle nødvendige reagenser inkluderet
Fluo-4 Calcium Imaging Kit indeholder alle de nødvendige komponenter til påvisning af calciumflux ved billeddannelsesapplikationer. Udover Fluo-4 farvestof indeholder sættet PowerLoad™ Koncentrat, en 10X Neuro Background Suppressor opløsning og probenecid.
Mærkede calciumindikatorer, såsom Fluo-4 farvestof, er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af calcium. Fluo-4 er en analog af Fluo-3 med to vigtige kemiske forskelle, der resulterer i en øget fluorescensexcitation ved 488 nm og følgelig højere fluorescenssignalniveauer (>100 gange stigning i fluorescensintensitet ved binding af calcium). For at lette brugen leveres Fluo-4 farvestoffet i en brugsklar opløsning.
For nem celleindlæsning inkluderer Fluo-4 Calcium Imaging Kit PowerLoad™ Koncentrere. På grund af den unikke natur PowerLoad™ opløsning, kan den bruges i nærværelse af komplette dyrkningsmedier, hvilket reducerer de negative virkninger af at udskifte medier eller påfyldning i serumfri medier.
Baseline autofluorescens forårsaget af komponenter i vækstmedier kan reduceres kraftigt ved tilføjelse af den medfølgende Neuro Background Suppressor. Denne opløsning er specifikt formuleret til brug med neuronale celler og vil ikke forårsage osmotisk shock. Derudover er det blevet brugt med succes med mange forskellige celletyper til effektivt at undertrykke baggrundsfluorescens uden at ofre den specifikke cellulære fluorescens genereret i assayet.
Et proprietært, vandopløseligt probenecid (som almindeligvis bruges til at hæmme cellulær transport og dermed reducerer basislinjesignalet) leveres også med Fluo-4 Calcium Imaging Kit.
Funktionerne i Fluo-4 Calcium Imaging Kit inkluderer:
i bølgelængde. Alle nødvendige reagenser inkluderet
Fluo-4 Calcium Imaging Kit indeholder alle de nødvendige komponenter til påvisning af calciumflux ved billeddannelsesapplikationer. Udover Fluo-4 farvestof indeholder sættet PowerLoad™ Koncentrat, en 10X Neuro Background Suppressor opløsning og probenecid.
Mærkede calciumindikatorer, såsom Fluo-4 farvestof, er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af calcium. Fluo-4 er en analog af Fluo-3 med to vigtige kemiske forskelle, der resulterer i en øget fluorescensexcitation ved 488 nm og følgelig højere fluorescenssignalniveauer (>100 gange stigning i fluorescensintensitet ved binding af calcium). For at lette brugen leveres Fluo-4 farvestoffet i en brugsklar opløsning.
For nem celleindlæsning inkluderer Fluo-4 Calcium Imaging Kit PowerLoad™ Koncentrere. På grund af den unikke natur PowerLoad™ opløsning, kan den bruges i nærværelse af komplette dyrkningsmedier, hvilket reducerer de negative virkninger af at udskifte medier eller påfyldning i serumfri medier.
Baseline autofluorescens forårsaget af komponenter i vækstmedier kan reduceres kraftigt ved tilføjelse af den medfølgende Neuro Background Suppressor. Denne opløsning er specifikt formuleret til brug med neuronale celler og vil ikke forårsage osmotisk shock. Derudover er det blevet brugt med succes med mange forskellige celletyper til effektivt at undertrykke baggrundsfluorescens uden at ofre den specifikke cellulære fluorescens genereret i assayet.
Et proprietært, vandopløseligt probenecid (som almindeligvis bruges til at hæmme cellulær transport og dermed reducerer basislinjesignalet) leveres også med Fluo-4 Calcium Imaging Kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: |
| Til brug med (applikation) | Calcium assay |
| Produkttype | Calcium billeddannelsessæt |
| Farvetype | Calcium indikator |
| Produktlinje | Molecular Probes |
| Mængde | 1 kit |