Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-4 AM - Pakket til screening med høj kapacitet
Artikelnummer. 10534243
Mængde:
5 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 10534243
Brand: Molecular Probes™ F14202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
fluo-4 AM - pakket til high-throughput screening
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . Fluo-3 er blevet brugt til at afbilde den rumlige dynamik af Ca2 + -signalering, i flowcytometrieksperimenter, der involverer fotoaktivering af chelatorer i bur, sekundære budbringere og neurotransmittere og til cellebaseret farmakologisk screening. Fluo-4 er en analog af fluo-3 med de to chlorsubstituenter erstattet af fluor, hvilket resulterer i øget fluorescensexcitation ved 488 nm og som følge heraf højere fluorescenssignalniveauer. Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilsætte den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler. Disse indikatorer er nyttige til fluorescens- og konfokalmikroskopi, flowcytometri og mikropladescreening.
Calcium Indicator (AM Ester) Specifikationer:
  • Etiket (Ex/Em af Ca 2+ –bundet form): Fluo-4 (494/506 nm)
  • Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
  • Kd for Ca 2+ i buffer:∼ 335 nM
  • Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca 2+ med lille skift i
    bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
    Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
    Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
    Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
    For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed, spredning og cellulær billeddannelse
    Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager
    Produkttype Farve
    Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
    Mængde 5 x 1 mg