Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, cellegennemtrængende
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . Fluo-3 er blevet brugt til at afbilde den rumlige dynamik af Ca2 + -signalering, i flowcytometrieksperimenter, der involverer fotoaktivering af chelatorer i bur, sekundære budbringere og neurotransmittere og til cellebaseret farmakologisk screening. Fluo-4 er en analog af fluo-3 med de to chlorsubstituenter erstattet af fluor, hvilket resulterer i øget fluorescensexcitation ved 488 nm og som følge heraf højere fluorescenssignalniveauer. Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilsætte den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler. Disse indikatorer er nyttige til fluorescens- og konfokalmikroskopi, flowcytometri og mikropladescreening.
Calcium Indicator (AM Ester) Specifikationer:
Etiket (Ex/Em af Ca 2+ –bundet form): Fluo-4 (494/506 nm)
Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
Kd for Ca 2+ i buffer:∼ 335 nM
Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca 2+ med lille skift i
bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
Calcium Indicator (AM Ester) Specifikationer:
bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 1 mM |
Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
Detektionsmetode | fluorescens |
Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager |
Produkttype | Farve |
Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
Mængde | 500μ L |
Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, cellegennemtrængende >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion