Få mere at vide
MedChemExpress Fluo-4 AM
Artikelnummer. 16454716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
16454716 100 μg
1 options
Artikelnummer. 16454716 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101896
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Fluo-4 AM is a cell-permeable Ca2+ indicator.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttype Dye Reagents
Mængde 100 μg
Forsendelsestilstand Room temperature
Molekylvægt (g/mol) 1096.94 g/mol
CAS 273221-67-3