Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-3, AM, Calcium Indikator
Fluo-3, AM, Calcium Indikator
Brand:  Molecular Probes™ F1242
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11534766
  • 5930.00 DKK / 1000µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . Fluo-3 er blevet brugt til at afbilde den rumlige dynamik af Ca2 + -signalering, i flowcytometrieksperimenter, der involverer fotoaktivering af chelatorer i bur, sekundære budbringere og neurotransmittere og til cellebaseret farmakologisk screening. Fluo-4 er en analog af fluo-3 med de to chlorsubstituenter erstattet af fluor, hvilket resulterer i øget fluorescensexcitation ved 488 nm og som følge heraf højere fluorescenssignalniveauer. Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilsætte den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler. Disse indikatorer er nyttige til fluorescens- og konfokalmikroskopi, flowcytometri og mikropladescreening.
Calcium Indicator (AM Ester) Specifikationer:
  • Etiket (Ex/Em af Ca 2+ –bundet form): Fluo-3 (506/526 nm)
  • Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
  • Kd for Ca 2+ i buffer:∼ 335 nM
  • Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca 2+ med lille skift i
    bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
    Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
    Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
    Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
    For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Tekniske data
    Tekniske data
    Celle-permeant
    fluorescens
    Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager
    Fluorescerende farvestofbaseret
    Fluorescerende farvestofbaseret
    Stuetemperatur
    Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
    Calcium assay
    Plet
    Calcium indikator
    20 x 50 μg
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    5 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
    Partinummer2123585 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/07/2019 KatalognummerF1242
    Partinummer2685309 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/07/2023 KatalognummerF1242
    Partinummer2339886 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/07/2021 KatalognummerF1242
    Partinummer2256799 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/10/2020 KatalognummerF1242
    Partinummer2856068 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/03/2024 KatalognummerF1242
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Molecular Probes™ Fluo-3, AM, Calcium Indikator > 20 x 50 μg