Få mere at vide
Molecular Probes™ Fluo-3, AM, Calcium Indikator
Fluo-3, AM, Calcium Indikator
Brand:  Molecular Probes™ F1241
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10124422
  • 4945.00 DKK / 1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Description
Description
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + . Fluo-3 er blevet brugt til at afbilde den rumlige dynamik af Ca2 + -signalering, i flowcytometrieksperimenter, der involverer fotoaktivering af chelatorer i bur, sekundære budbringere og neurotransmittere og til cellebaseret farmakologisk screening. Fluo-4 er en analog af fluo-3 med de to chlorsubstituenter erstattet af fluor, hvilket resulterer i øget fluorescensexcitation ved 488 nm og som følge heraf højere fluorescenssignalniveauer. Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilsætte den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler. Disse indikatorer er nyttige til fluorescens- og konfokalmikroskopi, flowcytometri og mikropladescreening.
Calcium Indicator (AM Ester) Specifikationer:
  • Etiket (Ex/Em af Ca 2+ –bundet form): Fluo-3 (506/526 nm)
  • Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
  • Kd for Ca 2+ i buffer:∼ 335 nM
  • Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca 2+ med lille skift i
    bølgelængde ved brug af TPEN til at kontrollere tungmetalkationer
    Derudover binder BAPTA-baserede indikatorer som disse forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med væsentligt højere affinitet end Ca2 + . Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af disse ioner kan kontrolleres ved hjælp af den tungmetalselektive chelator TPEN .
    Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
    Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier. For mere information, se Fluorescerende Ca 2+ Indicators excited with Visible Light —Afsnit 19.3 i Molecular Probes™ Håndbog.
    For UV-eksciterbare Ca 2+ indikatorer, proteinbaserede Ca 2+ indikatorer, konjugater af Ca 2+ indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) gennemgå Indikatorer for Ca 2+ , Mg 2+ , 9 Metal I2+ og andre Metal I—2+ indikatorerMolecular Probes™ Håndbog.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Specifications
    Specifications
    Celle-permeant
    fluorescens
    Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager
    Fluorescerende farvestofbaseret
    Fluorescerende farvestofbaseret
    Stuetemperatur
    Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
    Calcium assay
    Farve
    Calcium indikator
    1 mg
    Documents
    Product Certifications
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    4 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
    Partinummer2604105 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/07/2023 KatalognummerF1241
    Partinummer2356788 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/02/2022 KatalognummerF1241
    Partinummer2214500 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/03/2021 KatalognummerF1241
    Partinummer2860797 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/04/2024 KatalognummerF1241
    Promotions
    Promotions
    Product Content Correction
    Product Title
    Molecular Probes™ Fluo-3, AM, Calcium Indikator > 1 mg