Få mere at vide
Flunixin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051275
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051275 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051275 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0915.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flunixin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin Methyl Ester
CAS 75369-63-0
Analyt- eller komponentnavne Flunixin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H13F3N2O2/c1-9-11(15(16,17)18)6-3-7-12(9)20-13-10(14(21)22-2)5-4-8-19-13/h3-8H,1-2H3,(H,19,20)
SMIL COC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
IUPAC navn methyl 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 310.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 310.0929 g/mol