Få mere at vide
Flunixin Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Flunixin Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flunixin Methyl Ester |
| CAS | 75369-63-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flunixin Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 F3 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13F3N2O2/c1-9-11(15(16,17)18)6-3-7-12(9)20-13-10(14(21)22-2)5-4-8-19-13/h3-8H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | COC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |