Få mere at vide
Flunixin Meglumine, Mikromol™
Artikelnummer. 18003670
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18003670 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003670 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0915.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flunixin Meglumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin meglumine
CAS 42461-84-7
Analyt- eller komponentnavne Flunixin meglumine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 F3 N2 O2 . C7 H17 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flunixin Meglumine
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
SMIL CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol;2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 491.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 491.1879 g/mol