Få mere at vide
Flunixin meglumine, MedChemExpress
Beskrivelse
Flunixin Meglumine is a potent inhibitor of COX used as analgesic agent with anti-inflammatory and antipyretic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flunixin meglumine |
| CAS | 42461-84-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H28F3N3O7 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.48 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)NC(N=CC=C2)=C2C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.46 |
| Formel vægt | 491.46 |
| Vis mere |