Få mere at vide
Flunixin Meglumine EP Impurity D, Mikromol™
Artikelnummer. 30050003
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050003 25 mg
18031410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050003 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0915.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flunixin Meglumine EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-[(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester)
CAS 54396-42-8
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 2-[(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester), Flunixin Meglumine Imp. D (EP), 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Flunixin Meglumine Impurity D, Flunixin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-3-23-15(22)11-6-5-9-20-14(11)21-13-8-4-7-12(10(13)2)16(17,18)19/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CCOC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 324.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 324.1086 g/mol