Få mere at vide
Flunixin Meglumine EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 30051124
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051124 25 mg
30050915 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051124 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0915.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flunixin Meglumine EP Urenhed B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54396-44-0
Analyt- eller komponentnavne 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 F3 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Imp. B (EP), Flunixin USP Related Compound B, Flunixin USP RC B, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine, Flunixin Related Compound B, Flunixin Meglumine Impurity B, Flunixin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
SMIL Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 2-methyl-3-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 175.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 175,0609 g/mol