Få mere at vide
Flunixin Meglumine EP Impurity A (Niflumic Acid EP Impurity A), Mikromol™
Beskrivelse
Flunixin Meglumine EP Impurity A (Niflumic Acid EP Impurity A), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloronicotinic acid |
| CAS | 2942-59-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloronicotinic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, Flunixin Meglumine Imp. A (EP), Niflumic Acid Imp. A (EP), Flunixin USP Related Compound A, Flunixin USP RC A, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, 2-Chloronicotinic Acid, Flunixin Related Compound A, Flunixin Meglumine Impurity A, Niflumic Acid Impurity A, Flunixin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)c1cccnc1Cl |
| Vis mere |