Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flunixin meglumin |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i dmso og methanol |
| Smeltepunkt | 135,0 °C til 137,0 °C |
| Formel vægt | 491.46 |
| InChI nøgle | MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N |
| SMIL | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC1=C(NC2=NC=CC=C2C(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol; 2-{[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.46 |