Få mere at vide
Flunixin meglumine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315469
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315469 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315469 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13727000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin meglumine
CAS 42461-84-7
Analyt- eller komponentnavne Flunixin meglumine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 F3 N2 O2 . C7 H17 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flunixin Meglumine
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
SMIL CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol;2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 491.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 491.1879 g/mol